Få mere at vide
Tazarotene, MedChemExpress
Artikelnummer. 16486746
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16486746 100 mg 100mg
16486478 10 mg -
16482577 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16486746 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15388
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress Tazarotene (AGN 190168) is a selective retinoic acid receptor (RAR) agonist for the treatment of plaque psoriasis and acne vulgaris.
Tazarotene (AGN 190168) is a selective retinoic acid receptor (RAR) agonist for the treatment of plaque psoriasis and acne vulgaris.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tazarotene
Fysisk form Solid
CAS 118292-40-3
Farve Light Yellow
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H21NO2S
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym AGN 190168
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (142.26 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL O=C(C1=CC=C(C#CC2=CC=C3C(C(C)(C)CCS3)=C2)N=C1)OCC
Molekylvægt (g/mol) 351.46
Formel vægt 351.46
Procent renhed 99.83%