Få mere at vide
Tazanolast, MedChemExpress
Artikelnummer. 16490909
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16490909 1 mg 1mg
1 options
Artikelnummer. 16490909 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101810
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Tazanolast is a selective mast-cell-stabilizing drug, on ozone-induced airway hyperresponsiveness in guinea pigs.
Tazanolast is a selective mast-cell-stabilizing drug, on ozone-induced airway hyperresponsiveness in guinea pigs.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tazanolast
Fysisk form Solid
CAS 82989-25-1
Farve White
Mængde 1 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C13H15N5O3
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym TO 188 Tazalest Tazanol
SMIL O=C(OCCCC)C(NC1=CC=CC(C2=NN=NN2)=C1)=O
Molekylvægt (g/mol) 289.29
Formel vægt 289.29
Procent renhed 99.5%