missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ Taxol Janelia Fluor 526
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18779376
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18779376 100 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18779376 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 7315/100U

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Green fluorescent taxol derivative; probe for microtubule staining

Taxol Janelia Fluor™ 526 is a fluorogenic, green fluorescent taxol derivative for direct imaging of the microtubule cytoskeleton. Taxol Janelia Fluor™ 526 is fluorogenic: it fluoresces only once bound to microtubules, enabling hassle-free no-wash experiments. Excitation maximum = 531 nm; emission maximum = 548 nm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-((8-(((1 S,2 R)-3-(((2 aR,4 S,4 AS,6 R,9 S,11 S,12 S,12 aR,12 bS)-12 b-Acetoxy-12-(benzoyloxy)-4,6,11-trihydroxy-4 A,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-2 A,3,4,4 A,5,6,9,10,11,12,12 A,12 b-dodecahydro-1 H-7,11-methanocyclodeca[3,4 ]benzo[1,2-b]oxet-9-yl)oxy)-2-hydroxy-3-oxo-1-phen
CAS 2410613-93-1
Mængde 100 μg
Mål Microtubule Probes
Molekylær formel C73H74F6N4O17.CF3CO2H
Renhed 0.85
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.