Få mere at vide
BD Taxo™ Differentieringsskiver: Antibiotikum - Hippurat
Beskrivelse
- Organismer reagerer med kemiske midler imprægneret på skiver, hvilket resulterer i positive eller negative reaktioner
- Kombination af positiv og negativ reaktion hjælper med at identificere organismen
Tekniske data
Tekniske data
| Antimikrobielle midler | Hippurat |
| Indhold og opbevaring | -20 °C til +8 °C |
| Emballagetype | disk |
| Mængde | Pakke m. 1 stk. |
Til in vitro diagnostisk brug. Følg etablerede laboratorieprocedurer ved håndtering og bortskaffelse af infektiøse materialer.