Få mere at vide
Tavaborole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tavaborole |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6BFO2/c9-6-1-2-7-5(3-6)4-11-8(7)10/h1-3,10H,4H2 |
| Formel vægt | 152.0445 |