Få mere at vide
Tavaborole, MedChemExpress
Beskrivelse
Tavaborole (AN-2690) is an antifungal agent with activity against Trichophyton species, in a topical solution formulation for the potential treatment of onychomycosis.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tavaborole |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 174671-46-6 |
| Farve | White |
| Mængde | 200 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C7H6BFO2 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | AN-2690 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (658.20 mM) |
| Vis mere |