Få mere at vide
Tavaborole (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tavaborole |
| CAS | 174671-46-6 |
| Molekylær formel | C7 H6 B F O2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 2,1-Benzoxaborole','5-fluoro-1,3-dihydro-1-hydroxy-, 5-Fluoro-1,3-dihydro-1-hydroxy-2,1-benzoxaborole, 5-Fluoro-1,3-dihydro-2,1-benzoxaborol-1-ol, AN 2690, AN 2729, Kerydin, Tavaborole |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6BFO2/c9-6-1-2-7-5(3-6)4-11-8(7)10/h1-3,10H,4H2 |
| SMIL | OB1OCc2cc(F)ccc12 |
| IUPAC navn | 5-fluoro-1-hydroxy-3H-2,1-benzoxaborole |
| Molekylvægt (g/mol) | 151.93 |
| Formel vægt | 152.0445 |