Få mere at vide
Taurultam, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Taurultam |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8N2O2S/c6-8(7)2-1-4-3-5-8/h4-5H,1-3H2 |
| Formel vægt | 136.0306 |
| Procent renhed | >95% |