missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tauroursodeoxycholic Acid Sodium Salt (90%), TRC

Artikelnummer. 30133145
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133145 250 mg
30132468 5 mg
17913575 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30133145 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT009200250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 35807-85-3
Molekylær formel C26 H44 N O6 S . Na
Molekylvægt (g/mol) 521.69
Synonym 2-[[(3α,5β,7β)-3,7-Dihydroxy-24-oxocholan-24-yl]amino]ethanesulfonic acid sodium salt (1:1), Ethanesulfonic acid, 2-[[(3α,5β,7β)-3,7-dihydroxy-24-oxocholan-24-yl]amino]-, monosodium salt (9CI), Tauroursodeoxycholic acid, sodium salt (6CI,7CI), Sodium tauroursodeoxycholate, Sodium tauroursodesoxycholate
IUPAC navn sodium;2-[[(4R)-4-[(3R,5S,7S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoyl]amino]ethanesulfonate
SMIL [Na+].C[C@H](CCC(=O)NCCS(=O)(=O)[O-])[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tauroursodeoxycholic Acid Sodium Salt
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C26H45NO6S.Na/c1-16(4-7-23(30)27-12-13-34(31,32)33)19-5-6-20-24-21(9-11-26(19,20)3)25(2)10-8-18(28)14-17(25)15-22(24)29;/h16-22,24,28-29H,4-15H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32,33);/q;+1/p-1/t16-,17+,18-,19-,20+,21+,22+,24+,25+,26-;/m1./s1
Formel vægt 521.2787
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.