Få mere at vide
Tauromustine, TRC
Artikelnummer. 30419549
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30419549 1 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30419549 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT0091251MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Tauromustine
CAS 85977-49-7
Molekylær formel C7 H15 Cl N4 O4 S
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C7H15ClN4O4S/c1-11(2)17(15,16)6-4-9-7(13)12(10-14)5-3-8/h3-6H2,1-2H3,(H,9,13)
SMIL CN(C)S(CCNC(N(N=O)CCCl)=O)(=O)=O
IUPAC navn 2-[[[(2-Chloroethyl)nitrosoamino]carbonyl]amino]-N,N-dimethylethanesulfonamide
Molekylvægt (g/mol) 286.736
Formel vægt 286.05
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.