missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tauromustine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tauromustine |
| CAS | 85977-49-7 |
| Molekylær formel | C7 H15 Cl N4 O4 S |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15ClN4O4S/c1-11(2)17(15,16)6-4-9-7(13)12(10-14)5-3-8/h3-6H2,1-2H3,(H,9,13) |
| SMIL | CN(C)S(CCNC(N(N=O)CCCl)=O)(=O)=O |
| IUPAC navn | 2-[[[(2-Chloroethyl)nitrosoamino]carbonyl]amino]-N,N-dimethylethanesulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 286.736 |
| Formel vægt | 286.05 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?