missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Taurolithocholic Acid Sulfate Disodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Taurolithocholic Acid Sulfate Disodium Salt |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H45NO8S2.2Na/c1-17(4-9-24(28)27-14-15-36(29,30)31)21-7-8-22-20-6-5-18-16-19(35-37(32,33)34)10-12-25(18,2)23(20)11-13-26(21,22)3;;/h17-23H,4-16H2,1-3H3,(H,27,28)(H,29,30,31)(H,32,33,34);;/q;2*+1/p-2/t17-,18-,19-,20+,21-,22+,23+,25+,26-;;/m1../s1 |
| Formel vægt | 607.2225 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?