Få mere at vide
Taurodeoxycholsyre, natriumsalthydrat, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-194942 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 10716822
Brand: Thermo Scientific Acros 336840010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Taurodeoxycholsyre, natriumsalthydrat, 97%, CAS # 207737-97-1, også kendt som natriumtaurodeoxylat, er et galdesyre-taurinkonjugat af deoxycholsyre og fungerer som et rengøringsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•Taurodeoxycholsyre, natriumsalthydrat, er en galdesyre, der er afledt af deoxycholsyre
•Det er også en konjugeret syre af et taurodeoxycholat med detergentaktivitet• Det dannes i leveren ved at konjugere deoxycholat med en tauringruppe, der almindeligvis findes i form af et natriumsalt
Applikationer
•Taurodeoxycholsyre, natriumsalthydrat er blevet undersøgt for at vurdere adsorptionen af galdesyrer og salte i vegetabilsk fibrøst væv
•Det er blevet brugt som et anionisk detergent, der er vigtigt for proteinopløseliggørelse
•Denne forbindelse viser cholagogue og choleretic aktiviteter
•Det er også blevet brugt til at udforske en metode til at bestemme konjugerede og ukonjugerede galdesalte både i serum og jejunalvæsker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 207737-97-1
Molekylær formel C26H44NNaO6S
Molekylvægt (g/mol) 521.69
MDL nummer MFCD00149238
InChI nøgle YXHRQQJFKOHLAP-FVCKGWAHSA-M
Synonym Sodium taurodeoxylate
PubChem CID 23702150
IUPAC navn natrium;2-[[(4R)-4-[(3R,5R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,12-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11, 12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoyl]amino]ethansulfonat;hydrat
SMIL [Na+].[H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC(=O)NCCS([O-])(=O)=O)[C@@]1(C)[C@@H](O)C[C@@]1([H])[C@@]2([H])CC[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Taurodeoxycholic acid, sodium salt hydrate
Farve Hvid
Navn note 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 1 g
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 97%
Specifik rotation +34.5° to +36.5° (20°C, 589nm) (c=2.5, water) (calculated on dry substance)
Vand 7.0% max. (K.F.)
Formel vægt 521.69
Procent renhed ≥96.0%, 1.0% max. taurine, 1.0% max. sodium taurocholate, 1.0% max. sodium deocycholate (TLC)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Taurodeoxycholic acid, sodium salt hydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.