Få mere at vide
Taurocholsyre Natriumsalt, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 17811421 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Artikelnummer. Mængde
17811421 500 g
1 options
Artikelnummer. 17811421 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210293090
Anvendes til proteinsolubilisering. Taurocholsyre Natriumsalt, MP Biomedicals er et anionisk detergent, der er konjugationsproduktet af cholsyre med taurin. Det er hovedbestanddelen af galden hos kødædende dyr.
Biokemiske virkninger:
  • Ikke-sulfateret galdesalt
  • Fysiologisk transportsubstrat for galdesalteksportpumpen/søsteren til Pgp (BSEP/spgp)
  • Na(+)/taurocholat cotransporter (NTCP)
  • MRP3 ind i den hepatiske carnalicular
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 145-42-6
Fysisk form Pulver
Smeltepunkt 230°C (decomposition)(literature)
pH 6 at 7.5 (1% aq. soln.)
Mængde 500 g
Molekylær formel C26H44NNaO7S
Synonym sodium taurocholate, taurocholic acid sodium salt, taurocholate sodium, taurocholate sodium salt, unii-m6n3th81no, monosodium n-choloyltaurinate, m6n3th81no, monosodium taurocholate, sodium n-choloyltaurinate, monosodium taurocholic acid
Opløselighedsinformation Soluble in water (100mg/mL).
InChI nøgle JAJWGJBVLPIOOH-VXFFEJGCSA-M
SMIL CC(CCC(=O)NCCS(=O)(=O)[O-])C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C.[Na+]
IUPAC navn natrium;2-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9R,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7, 8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoyl]amino]ethansulfonat
Molekylvægt (g/mol) 537.688
PubChem CID 131632374
Formel vægt 537.7
Procent renhed ≥97%
Grad Praktisk
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) CriticalMicelle Concentration (CMC) 3-11mM