Få mere at vide
Taurocholsyre-natriumsalthydrat, TRC
Artikelnummer. 30424049
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30424049 25 g
1 options
Artikelnummer. 30424049 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT00885125G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Taurocholic Acid Sodium Salt Hydrate
CAS 345909-26-4
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C26 H44 N O7 S . Na . 2 H2 O
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C26H45NO7S.Na.2H2O/c1-15(4-7-23(31)27-10-11-35(32,33)34)18-5-6-19-24-20(14-22(30)26(18,19)3)25(2)9-8-17(28)12-16(25)13-21(24)29;;;/h15-22,24,28-30H,4-14H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33,34);;2*1H2/q;+1;;/p-1/t15-,16?,17-,18-,19+,20+,21-,22+,24+,25+,26-;;;/m1.../s1
SMIL O.O.[Na+].C[C@H](CCC(=O)NCCS(=O)(=O)[O-])[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)CC4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
IUPAC navn natrium; 2-[[(4R)-4-[(3R,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoyl]amino]ethanesulfonat; dihydrat
Molekylvægt (g/mol) 573.72
Formel vægt 573.2947
Procent renhed >95