Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Taurocholsyre, natriumsalthydrat, 98%
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
5g
Beschreibung
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
- Taurocholsyre, natriumsalthydrat er et anionisk galdesyrevaskemiddel syntetiseret fra cholsyre
- Denne forbindelse udviser en koleretisk aktivitet, der fremmer udskillelsen af galde fra leveren
Applikationer
- Taurocholsyre anvendes til emulgering af lipider/fedtstoffer
- Det bruges til proteinsolubilisering og til fremstilling af fordøjelsesenzymer til forskningsapplikationer
- Det kan bruges til at bestemme konjugerede og ukonjugerede galdesalte i serum og jejunalvæske
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Taurocholic acid, sodium salt hydrate |
| Farve | Ikke udpeget |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 1 g |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Emballage | Glasflaske |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Specifik rotation | +20.0° to +25.8° (20°C, 589nm) (c=3, water) |
| Vand | 7% max. |
| IUPAC navn | natrium 2-[(4R)-4-[(1R,3aS,3bR,4R,5aS,7R,9aS,9bS,11S,11aR)-4,7,11-trihydroxy-9a,lla-dimethyl-hexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-amido]ethanpentan-amido]-1-yl |
| Mehr anzeigen |
RUO– Kun brug til forskning
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur