Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Taurocholsyre, natriumsalthydrat, 98%
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
- Taurocholsyre, natriumsalthydrat er et anionisk galdesyrevaskemiddel syntetiseret fra cholsyre
- Denne forbindelse udviser en koleretisk aktivitet, der fremmer udskillelsen af galde fra leveren
Applikationer
- Taurocholsyre anvendes til emulgering af lipider/fedtstoffer
- Det bruges til proteinsolubilisering og til fremstilling af fordøjelsesenzymer til forskningsapplikationer
- Det kan bruges til at bestemme konjugerede og ukonjugerede galdesalte i serum og jejunalvæske
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Taurocholic acid, sodium salt hydrate |
| Farve | Ikke udpeget |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 100 g |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Specifik rotation | +20,0° til +25,8° (20 °C, 589 nm) (c=3, vand) |
| Vand | 7% maks. |
| IUPAC navn | natrium;2-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9, 11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoyl]amino]ethansulfonat;hydrat |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Taurocholic acid, sodium salt hydrate
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethanesulfonic acid,2- [[(3.alpha., 5.beta., 7.alpha., 12.alpha.)- 3, 7, 12-trihydroxy-24-oxocholan