Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Taurocholsyre, natriumsalthydrat, 98%
Artikelnummer. 10629453 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
5g
Artikelnummer. 10629453
Brand: Thermo Scientific Chemicals 230370250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Taurocholic acid, sodium salt hydrate, CAS # 312693-83-7, also known as sodium taurocholate hydrate, is a bile acid taurine conjugate form in the liver with detergent capabilities. | CAS: 345909-26-4 | C26H44NNaO7S | 537.69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Taurocholsyre, natriumsalthydrat er et anionisk galdesyrevaskemiddel syntetiseret fra cholsyre
  • Denne forbindelse udviser en koleretisk aktivitet, der fremmer udskillelsen af galde fra leveren
Applikationer
  • Taurocholsyre anvendes til emulgering af lipider/fedtstoffer
  • Det bruges til proteinsolubilisering og til fremstilling af fordøjelsesenzymer til forskningsapplikationer
  • Det kan bruges til at bestemme konjugerede og ukonjugerede galdesalte i serum og jejunalvæske
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 345909-26-4
Molekylær formel C26H44NNaO7S
Molekylvægt (g/mol) 537.69
MDL nummer MFCD00150819
InChI nøgle JAJWGJBVLPIOOH-IZYKLYLVSA-M
Synonym Sodium taurocholate hydrate
PubChem CID 23687511
SMIL [Na+].[H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC(=O)NCCS([O-])(=O)=O)[C@@]1(C)[C@@H](O)C[C@@]1([H])[C@@]2([H])[C@H](O)C[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Taurocholic acid, sodium salt hydrate
Farve Creme-hvid til hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 98%
Specifik rotation +20.0° to +25.8° (20°C, 589nm) (c=3, water)
Vand 7% max.
IUPAC navn natrium 2-[(4R)-4-[(1R,3aS,3bR,4R,5aS,7R,9aS,9bS,11S,11aR)-4,7,11-trihydroxy-9a,lla-dimethyl-hexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-amido]ethanpentan-amido]-1-yl
Formel vægt 537.70
Procent renhed ≥97.5% (TLC)