Få mere at vide
Taurocholsyre natriumsalt,≥ 97%, praktisk karakter, MP Biomedicals™
Shop alle MP Biomedicals produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Taurocholic acid sodium salt |
| Farve | Brun-Gul |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 537.7 |
| Procent renhed | ≥97% |
| Grad | Praktisk |