missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Taurocholic Acid-d8 Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Taurocholic Acid-d8 Sodium Salt |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H45NO7S.Na/c1-15(4-7-23(31)27-10-11-35(32,33)34)18-5-6-19-24-20(14-22(30)26(18,19)3)25(2)9-8-17(28)12-16(25)13-21(24)29;/h15-22,24,28-30H,4-14H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33,34);/q;+1/p-1/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21-,22+,24+,25+,26-;/m1./s1/i8D2,10D2,11D2,12D2; |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?