missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tauro-Beta-muricholic Acid Sodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30413049
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30413049 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30413049 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT00913525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tauro-beta-muricholic Acid Sodium Salt
CAS 145022-92-0
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C26 H44 N O7 S . Na
Mængde 25 mg
Synonym Tauro-β-muricholic Acid Sodium Salt, Ethanesulfonic acid','2-[[(3α,5β,6β,7β)-3,6,7-trihydroxy-24-oxocholan-24-yl]amino]-','sodium salt (1:1), Ethanesulfonic acid','2-[[(3α,5β,6β,7β)-3,6,7-trihydroxy-24-oxocholan-24-yl]amino]-','monosodium salt (9CI), Sodium tauro-β-muricholate, Tauro-β-muricholic acid sodium salt, 2-[[(3α,5β,6β,7β)-3,6,7-Trihydroxy-24-oxocholan-24-yl]amino]ethanesulfonic acid sodium salt
InChI formel InChI=1S/C26H45NO7S.Na/c1-15(4-7-21(29)27-12-13-35(32,33)34)17-5-6-18-22-19(9-11-25(17,18)2)26(3)10-8-16(28)14-20(26)23(30)24(22)31;/h15-20,22-24,28,30-31H,4-14H2,1-3H3,(H,27,29)(H,32,33,34);/q;+1/p-1/t15-,16-,17-,18+,19+,20+,22+,23+,24-,25-,26-;/m1./s1
SMIL [Na+].C[C@H](CCC(=O)NCCS(=O)(=O)[O-])[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC navn sodium;2-[[(4R)-4-[(3R,5R,6S,7R,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-3,6,7-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoyl]amino]ethanesulfonate
Molekylvægt (g/mol) 537.68
Formel vægt 537.2736
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.