Få mere at vide
Tauro-beta-muricholsyre-natriumsalt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tauro-beta-muricholic Acid |
| CAS | 25696-60-0 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C26H45NO7S |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 2-[[(3α,5β,6β,7β)-3,6,7-Trihydroxy-24-oxocholan-24-yl]amino]-ethanesulfonic Acid, N-(3α,6β,7β-Trihydroxy-5β-cholan-24-oyl)-taurine, Tauro-β-muricholate |
| InChI formel | InChI=1S/C26H45NO7S/c1-15(4-7-21(29)27-12-13-35(32,33)34)17-5-6-18-22-19(9-11-25(17,18)2)26(3)10-8-16(28)14-20(26)23(30)24(22)31/h15-20,22-24,28,30-31H,4-14H2,1-3H3,(H,27,29)(H,32,33,34)/t15-,16-,17-,18+,19+,20+,22+,23+,24-,25-,26-/m1/s1 |
| SMIL | CC(CCC(=O)NCCS(=O)(=O)O)C1CCC2C1(CCC3C2C(C(C4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C |
| IUPAC navn | 2-[[(4R)-4-[(3R,5R,6S,7R,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-3,6,7-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoyl]amino]ethanesulfonsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 515.7 |
| Vis mere |