Få mere at vide
Taurin, TRC
Artikelnummer. 17919434
Skift visning
Mængde:
10 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17919434 10 mg
17918984 10 g
17917624 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17919434 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT00785010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-35-7
Molekylær formel C2 H7 N O3 S
Molekylvægt (g/mol) 125.15
Synonym 2-Aminoethanesulfonic Acid, Taurine (8CI), 2-Aminoethanesulfonic acid, 1-Aminoethane-2-sulfonic acid, 2-Aminoethane-1-sulfonic acid, 2-Aminoethylsulfonic acid, 2-Sulfoethylamine, NSC 32428, O-Due, Taufon, Taukard, Tauphon, Tauramin, β-Aminoethylsulfonic acid
IUPAC navn 2-aminoethanesulfonsyre
SMIL NCCS(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Taurine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C2H7NO3S/c3-1-2-7(4,5)6/h1-3H2,(H,4,5,6)
Formel vægt 125.0147
Procent renhed >95%