Få mere at vide
Taurin, Mikromol™
Artikelnummer. 17967084
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17967084 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17967084 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1395.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Taurin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Taurine
CAS 107-35-7
Analyt- eller komponentnavne Taurine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C2 H7 N O3 S
Synonym 2-Aminoethanesulfonic Acid, Taurine (8CI), 2-Aminoethanesulfonic acid, 1-Aminoethane-2-sulfonic acid, 2-Aminoethane-1-sulfonic acid, 2-Aminoethylsulfonic acid, 2-Sulfoethylamine, NSC 32428, O-Due, Taufon, Taukard, Tauphon, Tauramin, β-Aminoethylsulfonic acid
InChI formel InChI=1S/C2H7NO3S/c3-1-2-7(4,5)6/h1-3H2,(H,4,5,6)
SMIL NCCS(=O)(=O)O
IUPAC navn 2-aminoethanesulfonsyre
Molekylvægt (g/mol) 125.15
Mængde 250 mg
Formel vægt 125,0147 g/mol