missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Taurine-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Taurine-d4 |
| CAS | 342611-14-7 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C2 2H4 H3 N O3 S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Ethane-1,1,2,2-d4-sulfonic acid','2-amino- (9CI), 2-Aminoethane-d4-sulfonic acid, 2-Aminoethane-1,1,2,2-d4-sulfonic acid, Taurine-d4, Taurine-D4 |
| InChI formel | InChI=1S/C2H7NO3S/c3-1-2-7(4,5)6/h1-3H2,(H,4,5,6)/i1D2,2D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])S(=O)(=O)O |
| IUPAC navn | 2-amino-1,1,2,2-tetradeuterioethanesulfonic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 129.17 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?