Få mere at vide
Taurin, 99 %
Artikelnummer. 10721935 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10721935 25 g Plastflaske 25g
10174320 100 g Plastflaske 100g
10594101 500 g Plastflaske 500g
10043663 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10721935 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 166540250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    249.00 DKK
    212.65 DKK / 25g
    Spare 36.35 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 107-35-7 | C2H7NO3S | 125,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-35-7
Molekylær formel C2H7NO3S
Molekylvægt (g/mol) 125.14
MDL nummer MFCD00008197
InChI nøgle XOAAWQZATWQOTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym taurine, tauphon, ethanesulfonic acid, 2-amino, l-taurine, 2-aminoethylsulfonic acid, o-due, 2-sulfoethylamine, taufon, aminoethanesulfonic acid, aminoethylsulfonic acid
PubChem CID 1123
ChEBI CHEBI:15891
IUPAC navn 2-aminoethansulfonsyre
SMIL NCCS(O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Taurine
Navn note 99%
Smeltepunkt 300 °C
Farve Hvid
Tab ved tørring 0,2% maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Lineær formel H2NCH2CH2SO3H
Mængde 25 g
Beilstein 04, 528
Merck Index 15, 9211
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 65 g/L (12 °C). Andre opløseligheder: uopløselig i absolut ethanol, diethylether, opløselig i dmso
Formel vægt 125.14
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller