Få mere at vide
Taurin, 99 %
Artikelnummer. 10594101 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10594101 500 g Plastflaske 500g
10721935 25 g Plastflaske 25g
10174320 100 g Plastflaske 100g
10043663 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10594101 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 166545000
Fra kemikalier til kromatografi
Brug rabatkode 27991
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
CAS: 107-35-7 | C2H7NO3S | 125,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-35-7
Molekylær formel C2H7NO3S
Molekylvægt (g/mol) 125.14
MDL nummer MFCD00008197
InChI nøgle XOAAWQZATWQOTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym taurine, tauphon, ethanesulfonic acid, 2-amino, l-taurine, 2-aminoethylsulfonic acid, o-due, 2-sulfoethylamine, taufon, aminoethanesulfonic acid, aminoethylsulfonic acid
PubChem CID 1123
ChEBI CHEBI:15891
IUPAC navn 2-aminoethansulfonsyre
SMIL NCCS(O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Taurine
Navn note 99%
Smeltepunkt 300°C
Farve Hvid
Tab ved tørring 0.2% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Lineær formel H2NCH2CH2SO3H
Mængde 500 g
Beilstein 04, 528
Merck Index 15, 9211
Opløselighedsinformation Solubility in water: 65g/L (12°C). Other solubilities: insoluble in absolute ethanol,diethyl ether,soluble in dmso
Formel vægt 125.14
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller