Få mere at vide
Taurin, 99 %
Beskrivelse
Taurin spiller en vigtig rolle i kardiovaskulær funktion, skeletmuskelfunktion, nethinden og centralnervesystemet. Det fungerer som en antioxidant og beskytter mod toksiciteten af forskellige stoffer som bly og cadmium. Det bruges også i kontaktlinseopløsning og en ingrediens i adskillige energidrikke.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Taurin spiller en vigtig rolle i kardiovaskulær funktion, skeletmuskelfunktion, nethinden og centralnervesystemet. Det fungerer som en antioxidant og beskytter mod toksiciteten af forskellige stoffer såsom bly
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Taurine |
| Smeltepunkt | >300 °C |
| Mængde | 2500 g |
| Beilstein | 1751215 |
| Merck Index | 14,9074 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand og dimethylsulfoxid. Uopløselig i absolut ethanol og diethylether. |
| Formel vægt | 125.15 |
| Procent renhed | 99% |