Få mere at vide
Taurin, 99 %
Artikelnummer. 11429573
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11429573 100 g 100g
11439573 500 g 500g
11449573 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11429573 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12403.22
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 107-35-7 | C2H7NO3S | 125,14 g/mol
Taurin spiller en vigtig rolle i kardiovaskulær funktion, skeletmuskelfunktion, nethinden og centralnervesystemet. Det fungerer som en antioxidant og beskytter mod toksiciteten af forskellige stoffer som bly og cadmium. Det bruges også i kontaktlinseopløsning og en ingrediens i adskillige energidrikke.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Taurin spiller en vigtig rolle i kardiovaskulær funktion, skeletmuskelfunktion, nethinden og centralnervesystemet. Det fungerer som en antioxidant og beskytter mod toksiciteten af forskellige stoffer som bly og cadmium. Det bruges også i kontaktlinseopløsning og en ingrediens i adskillige energidrikke.
Opløselighed
Opløseligt i vand og dimethylsulfoxid. Uopløseligt i absolut ethanol og diethylether.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-35-7
Molekylær formel C2H7NO3S
Molekylvægt (g/mol) 125.14
MDL nummer MFCD00008197
InChI nøgle XOAAWQZATWQOTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym taurine, tauphon, ethanesulfonic acid, 2-amino, l-taurine, 2-aminoethylsulfonic acid, o-due, 2-sulfoethylamine, taufon, aminoethanesulfonic acid, aminoethylsulfonic acid
PubChem CID 1123
ChEBI CHEBI:15891
IUPAC navn 2-aminoethansulfonsyre
SMIL NCCS(O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Taurine
Smeltepunkt >300 °C
Analyseprocentområde 99%
Mængde 100 g
Beilstein 1751215
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og dimethylsulfoxid. Uopløselig i absolut ethanol og diethylether.
Formel vægt 125.15