Få mere at vide
Taurin, 99,6 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11493381 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11493381 500 g
11473381 10 g
11483381 100 g
11403391 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11493381 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210300390
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 107-35-7
Molekylær formel C2H7NO3S
Molekylvægt (g/mol) 125.14
MDL nummer MFCD00008197
InChI nøgle XOAAWQZATWQOTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrabutylammonium chloride, tetrabutyl ammonium chloride, tetra-n-butylammonium chloride, tbac, tetrabutylazanium chloride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, chloride, tetrabutylammoniumchloride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, chloride 1:1, n,n,n-tributyl-1-butanaminium chloride, n,n,n-tributylbutan-1-aminium chloride
PubChem CID 70681
ChEBI CHEBI:51988
IUPAC navn 2-aminoethane-1-sulfonic acid
SMIL NCCS(O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Taurine
Farve Hvid
Analyseprocentområde ≥99%
Mængde 500 g
Formel vægt 125.15
Procent renhed 0.996
Fysisk form Krystallinsk pulver