Få mere at vide
Taurin,≥ 98,5 %, Molekylær Biologisk Grad, Ultrapure , Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Taurine |
| CAS | 107-35-7 |
| Smeltepunkt | >300 °C |
| Emballage | Plastflaske |
| Molekylær formel | C2H7NO3S |
| MDL nummer | MFCD00008197 |
| Mængde | 1 kg |
| Beilstein | 1751215 |
| Synonym | taurine, tauphon, ethanesulfonic acid, 2-amino, l-taurine, 2-aminoethylsulfonic acid, o-due, 2-sulfoethylamine, taufon, aminoethanesulfonic acid, aminoethylsulfonic acid |
| InChI nøgle | XOAAWQZATWQOTB-UHFFFAOYSA-N |
| Vis mere |