Få mere at vide
Melford Taurin
Beskrivelse
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
- Stofnavn: 2-Aminoethansulfonsyre
- CAS-nummer: 107-35-7
- Molekylformel: C 2 H 7 NO 3 S
- Molekylvægt: 125,15 g/mol
Specifications
Specifications
| CAS | 107-35-7 |
| Molekylær formel | C2H7NO3S |
| Mængde | 500 g |