Få mere at vide
Taurinamide Relative Compound, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Taurinamide Relative Compound |
| CAS | 19388-88-6 |
| Molekylær formel | C16 H32 N8 O8 S4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Taurolidine Impurity 1 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H32N8O8S4/c25-33(26)5-1-17-9-18-2-6-34(27,28)22(12-18)16-24-14-20(4-8-36(24,31)32)10-19-3-7-35(29,30)23(13-19)15-21(33)11-17/h1-16H2 |
| SMIL | O=S1(=O)CC[N@@]2CN3CCS(=O)(=O)N(C3)CN4C[N@@](CCS4(=O)=O)CN5CCS(=O)(=O)N(C5)CN1C2 |
| IUPAC navn | (7S,19R)-4λ6,12λ6,16λ6,24λ6-tetrathia-1,3,7,9,13,15,19,21-octazapentacyclo[19.3.1.13,7.19,13.115,19]octacosane 4,4,12,12,16,16,24,24-octaoxide |
| Molekylvægt (g/mol) | 592.734 |
| Formel vægt | 592.123 |