missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Taurinamide Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30427533
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30427533 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30427533 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT007845250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Taurinamide Hydrochloride
CAS 89756-60-5
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C2 H8 N2 O2 S . HCl
Mængde 250 mg
Synonym 2-Amino-ethanesulfonamide Hydrochloride, 2-Aminoethanesulfonamide Hydrochloride, 2-Sulfamoylethylamine Hydrochloride, Aminoethanesulfonamide Hydrochloride, NSC 403678 Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C2H8N2O2S.ClH/c3-1-2-7(4,5)6;/h1-3H2,(H2,4,5,6);1H
SMIL NCCS(N)(=O)=O.Cl
IUPAC navn 2-aminoethanesulfonamide;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 160.62
Formel vægt 160.0073
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.