Få mere at vide
Tau-(Methyl-d3)-L-Histidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tau-(Methyl-d3)-L-Histidine |
| CAS | 91037-48-8 |
| Molekylær formel | C7 D3 H8 N3 O2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 1-(Methyl-d3)-L-histidine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11N3O2/c1-10-3-5(9-4-10)2-6(8)7(11)12/h3-4,6H,2,8H2,1H3,(H,11,12)/t6-/m0/s1/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])n1cnc(C[C@H](N)C(=O)O)c1 |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-3-[1-(trideuteriomethyl)imidazol-4-yl]propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 172.2 |
| Formel vægt | 172.104 |