Få mere at vide
tau-Fluvalinate (Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tau-Fluvalinate |
| CAS | 102851-06-9 |
| Molekylær formel | C26 H22 Cl F3 N2 O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Apistan, Fluvarol, Fluwarol, Klartan, Mavrik, Mavrik 25EC, Mavrik 2E, Mavrik Aquaflow, Mavrik EW, Minadox, Spur, Spur 22EW, Tau-fluvalinate, τ-Fluvalinate, N-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-cyano(3-phenoxyphenyl)methyl D-Valine ester |
| InChI formel | InChI=1S/C26H22ClF3N2O3/c1-16(2)24(32-22-12-11-18(14-21(22)27)26(28,29)30)25(33)35-23(15-31)17-7-6-10-20(13-17)34-19-8-4-3-5-9-19/h3-14,16,23-24,32H,1-2H3/t23?,24-/m1/s1 |
| SMIL | CC(C)[C@@H](Nc1ccc(cc1Cl)C(F)(F)F)C(=O)OC(C#N)c2cccc(Oc3ccccc3)c2 |
| IUPAC navn | [cyano-(3-phenoxyphenyl)methyl] (2R)-2-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)anilino]-3-methylbutanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 502.91 |
| Formel vægt | 502.1271 |