Få mere at vide
MedChemExpress Tat-NR2B9c TFA
Artikelnummer. 16482639
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16482639 1 mg 1mg
1 options
Artikelnummer. 16482639 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYP0117A
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Tat-NR2B9c TFA (Tat-NR2Bct TFA) is a postsynaptic density-95 (PSD-95) inhibitor, with EC50 values of 6.7 nM and 670 nM for PSD-95d2 (PSD-95 PDZ domain 2) and PSD-95d1, respectively.
Tat-NR2B9c TFA disrupts the PSD-95/NMDAR interaction, inhibiting NR2A and NR2B binding to PSD-95 with IC50 values of 0.5 μM and 8 μM, respectively. Tat-NR2B9c TFA also inhibits neuronal nitric oxide synthase (nNOS)/PSD-95 interaction, and possesses neuroprotective efficacy.
Tekniske data
Renhed 98.99%
CAS 1834571-04-8
Indhold og opbevaring Protect from light, stored under nitrogen∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen)
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration
Molekylvægt (g/mol) 2632.9 g/mol
Produkttype Peptides
Mængde 1 mg
Forsendelsestilstand Room temperature
Opløselighed H2O : ≥ 50 mg/mL (18.99 mM)
Synonym Tat-NR2Bct TFA∣NA-1 TFA