Få mere at vide
Tocris Bioscience™ TAT-Gap19
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18719967
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
18719967 1 mg
1 options
Artikelnummer. 18719967 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 6227/1
Cx43 hemichannel blocker
TAT-Gap19 is a Cx43 hemichannel blocker (IC50 ~7 μM). No significant affinity for gap junctions or Panx1 channels. N-terminal transactivator of transcription (TAT) motif promotes membrane permeability and increases inhibitory effect of Gap19 (Cat. No. 5353). Active in vivo. Brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Renhed 95%
CAS 1507930-54-2
Indhold og opbevaring Store at −20°C
Molekylvægt (g/mol) 2703.28g/mol
Mængde 1 mg
Regulatorisk status RUO - research use only
Sekvens YGRKKRRQRRRKQIEIKKFK
Specifik reaktivitet Cx43 hemichannel blocker (IC50=7μM)
For Research Use Only