Få mere at vide
MedChemExpress TAT (48-57)
Artikelnummer. 16422218
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16422218 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16422218 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYP1575
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress TAT (48-57) is a cell-permeable peptide, derived from HIV-1 transactivator of transcription (Tat) protein residue 48-57.
Tekniske data
Renhed 98.82%
CAS 253141-50-3
Indhold og opbevaring Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Molekylvægt (g/mol) 1396.65 g/mol
Produkttype Peptides
Mængde 5 mg
Forsendelsestilstand Room temperature
Opløselighed DMSO : 50 mg/mL (35.80 mM∣Need ultrasonic)