missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
MedChemExpress Taspoglutide
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 96.85% |
| CAS | 275371-94-3 |
| Indhold og opbevaring | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Til brug med (applikation) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Molekylvægt (g/mol) | 3339.71 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 10 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | DMSO : ≥ 28 mg/mL (8.38 mM) |
| Synonym | ITM077∣ R1583∣ BIM51077 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?