missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Taspine, TRC

Artikelnummer. 30138321
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138321 50 mg
30005874 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30138321 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT00780050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 602-07-3
Molekylær formel C20 H19 N O6
Molekylvægt (g/mol) 369.37
SMIL COc1ccc2C(=O)Oc3c(OC)cc(CCN(C)C)c4C(=O)Oc1c2c34

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Taspine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C20H19NO6/c1-21(2)8-7-10-9-13(25-4)18-16-14(10)20(23)27-17-12(24-3)6-5-11(15(16)17)19(22)26-18/h5-6,9H,7-8H2,1-4H3
Formel vægt 369.1212
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.