missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ TASP 0277308

Beskrivelse
TASP 0277308 is a potent and selective sphingosine 1-phosphate 1 (S1P1) receptor antagonist (IC50 = 7.8 nM). TASP 0277308 inhibits S1P-induced chemotaxis (IC50 = 1.1-1.6 nM), HUVEC cell proliferation (IC50 = 3-3.6 nM) and suppresses angiogenesis in vivo. TASP 0277308 also blocks VEGF-induced tube-formation of HUVECs in vitro and reverses or impairs the development of arthritis or mechano-allodynia.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Dichloro-N-[(1 R)-1-[4-ethyl-5-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)phenoxy]-4 H-1,2,4-triazol-3-yl]ethyl]benzenesulfonamide |
| CAS | 945725-50-8 |
| Mængde | 5 mg |
| Mål | Sphingosine-1-phosphate Receptor Antagonists |
| Molekylær formel | C23H28Cl2N6O3S |
| Renhed | 0.98 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?