missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tasosartan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tasosartan |
| CAS | 145733-36-4 |
| Molekylær formel | C23 H21 N7 O |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(6H)-one','5,8-dihydro-2,4-dimethyl-8-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-, Pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(6H)-one','5,8-dihydro-2,4-dimethyl-8-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]- (9CI), 5,8-Dihydro-2,4-dimethyl-8-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(6H)-one, Tasosartan, Verdia, WAY-ANA 756 |
| InChI formel | InChI=1S/C23H21N7O/c1-14-18-11-12-21(31)30(23(18)25-15(2)24-14)13-16-7-9-17(10-8-16)19-5-3-4-6-20(19)22-26-28-29-27-22/h3-10H,11-13H2,1-2H3,(H,26,27,28,29) |
| SMIL | Cc1nc(C)c2CCC(=O)N(Cc3ccc(cc3)c4ccccc4c5nnn[nH]5)c2n1 |
| IUPAC navn | 2,4-dimethyl-8-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]-5,6-dihydropyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 411.46 |
| Formel vægt | 411.1808 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?