Få mere at vide
Tasosartan, MedChemExpress
Artikelnummer. 16460748
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16460748 5 mg
16418318 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16460748 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYA0250
MedChemExpress Tasosartan is a long-acting angiotensin II (AngII) receptor antagonist.
Tasosartan is a long-acting angiotensin II (AngII) receptor antagonist.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tasosartan
Fysisk form Solid
CAS 145733-36-4
Farve White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H21N7O
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym WAY-ANA 756
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (303.80 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1CCC2=C(C)N=C(C)N=C2N1CC3=CC=C(C4=CC=CC=C4C5=NNN=N5)C=C3
Molekylvægt (g/mol) 411.46
Formel vægt 411.46
Procent renhed 99.07%