missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tasimelteon, TRC

Artikelnummer. 17993725
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17993725 1 g
17992975 100 mg
17943065 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17993725 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT0077401G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 609799-22-6
Molekylær formel C15 H19 N O2
Molekylvægt (g/mol) 245.3169
Synonym Propanamide, N-[[(1R,2R)-2-(2,3-dihydro-4-benzofuranyl)cyclopropyl]methyl]-, N-[[(1R,2R)-2-(2,3-Dihydro-4-benzofuranyl)cyclopropyl]methyl]propanamide, (1R-trans)-N-[[2-(2,3-Dihydro-4-benzofuranyl)cyclopropyl]methyl]propanamide, BMS 214778, Hetlioz, MA 1, N-[[(1R,2R)-2-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-4-yl)cyclopropyl]methyl]propanamide, Tasimelteon, VEC 162
IUPAC navn N-[[(1R,2R)-2-(2,3-dihydro-1-benzofuran-4-yl)cyclopropyl]methyl]propanamide
SMIL CCC(=O)NC[C@@H]1C[C@H]1c2cccc3OCCc23

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tasimelteon
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C15H19NO2/c1-2-15(17)16-9-10-8-13(10)11-4-3-5-14-12(11)6-7-18-14/h3-5,10,13H,2,6-9H2,1H3,(H,16,17)/t10-,13+/m0/s1
Formel vægt 245.1416
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.