missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tasimelteon, TRC

Artikelnummer. 17992975
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17992975 100 mg
17993725 1 g
17943065 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17992975 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT007740100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 609799-22-6
Molekylær formel C15 H19 N O2
Molekylvægt (g/mol) 245.3169
Synonym Propanamide, N-[[(1R,2R)-2-(2,3-dihydro-4-benzofuranyl)cyclopropyl]methyl]-, N-[[(1R,2R)-2-(2,3-Dihydro-4-benzofuranyl)cyclopropyl]methyl]propanamide, (1R-trans)-N-[[2-(2,3-Dihydro-4-benzofuranyl)cyclopropyl]methyl]propanamide, BMS 214778, Hetlioz, MA 1, N-[[(1R,2R)-2-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-4-yl)cyclopropyl]methyl]propanamide, Tasimelteon, VEC 162
IUPAC navn N-[[(1R,2R)-2-(2,3-dihydro-1-benzofuran-4-yl)cyclopropyl]methyl]propanamide
SMIL CCC(=O)NC[C@@H]1C[C@H]1c2cccc3OCCc23

Spécification

Kemisk navn eller materiale Tasimelteon
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C15H19NO2/c1-2-15(17)16-9-10-8-13(10)11-4-3-5-14-12(11)6-7-18-14/h3-5,10,13H,2,6-9H2,1H3,(H,16,17)/t10-,13+/m0/s1
Formel vægt 245.1416
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.