Få mere at vide
Tashiros indikatorløsning, i ethanol, Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
30 ml
250 ml
1 l
1,5 l
6 x 250 ml
6 x 1 l
Pakningsstørrelse:
1 L
1.5 L
250ml
30ml
Pakke med 6
Beskrivelse
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tashiro’s indicator solution |
| Mængde | 30 ml |
| Flammepunkt | 12°C (53.6°F) |