Få mere at vide
Tashiros indikatorløsning, i ethanol, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15655110 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
30 ml
250 ml
1 l
1,5 l
6 x 250 ml
6 x 1 l
Pakningsstørrelse:
1 L
1.5 L
250ml
30ml
Pakke med 6
Artikelnummer. 15655110
Brand: Honeywell-Fluka 360836X1L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
I ethanol
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tashiro’s indicator solution
Navn note In ethanol
Kogepunkt 78°C
CAS min % ≥90.0000%
CAS Max % ≤100.0000%
Grad Analytical Reagent
Emballage Glass Bottle
Tæthed 0.79 g/cm3
Mængde 6 x 1 l
Flammepunkt 12°C