Få mere at vide
Tashiros indikatorløsning, i ethanol, Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
30 ml
250 ml
1 l
1,5 l
6 x 250 ml
6 x 1 l
Pakningsstørrelse:
1 L
1.5 L
250ml
30ml
Pakke med 6
Beskrivelse
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tashiro’s indicator solution |
| Mængde | 250 ml |
| Flammepunkt | 12°C (53.6°F) |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Tashiro
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol