missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

TAS 102 (2:1), TRC

Artikelnummer. 30420598
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30420598 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30420598 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT00772010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tipiracil-trifluridine Mixture (2:1)
CAS 733030-01-8
Molekylær formel C9H11ClN4O2 • HCl • 2[C10H11F3N2O5]
Mængde 10 mg
Synonym Tipiracil-trifluridine Mixture (2:1), trifluridine (TFT) and Tipiracil Hydrochloride (TTP) in molar ratio of 1: 0.5, Trifluridine-tipiracil Hydrochloride Mixture
InChI formel InChI=1S/2C10H11F3N2O5.C9H11ClN4O2.ClH/c2*11-10(12,13)4-2-15(9(19)14-8(4)18)7-1-5(17)6(3-16)20-7;10-7-5(12-9(16)13-8(7)15)4-14-3-1-2-6(14)11;/h2*2,5-7,16-17H,1,3H2,(H,14,18,19);11H,1-4H2,(H2,12,13,15,16);1H/t2*5-,6+,7+;;/m00../s1
SMIL O=C(N1)NC(CN2CCCC2=N)=C(Cl)C1=O.O[C@H]3C[C@H](N(C=C4C(F)(F)F)C(NC4=O)=O)O[C@@H]3CO.O[C@H]5C[C@H](N(C=C6C(F)(F)F)C(NC6=O)=O)O[C@@H]5CO.Cl
IUPAC navn 1-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-5-(trifluoromethyl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione--5-chloro-6-((2-iminopyrrolidin-1-yl)methyl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione (2/1) hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 871.46
Formel vægt 870.16
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.